Merck
BDPH9BCDCFCB
Bide Pharmatech
7-Bromo-2-chloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Synonym(e):
7-bromo-2-chloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCDCFCB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H3N3Cl1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.47
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDCFCB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H3BrClN3/c7-3-1-9-4-2-10-6(8)11-5(3)4/h1-2,9H
Inchi Key
XVPYDBHFZKKIDV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)