Merck
BDPH9BCDCFD5
Bide Pharmatech
Ethyl but-3-enoate
Synonym(e):
ethyl 3-butenoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.14
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDCFD5 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H10O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3H,1,4-5H2,2H3
Inchi Key
BFMKFCLXZSUVPI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
pcodes
signalword
Danger
pictograms
Flame
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)