Fortfahren mit
BDPH9BCDD03B
Bide Pharmatech
(2-Fluoro-4,6-dimethoxyphenyl)boronic acid
Synonym(e):
(2-fluoro-4,6-dimethoxyphenyl)boronic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H10O4F1B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.97
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H10BFO4/c1-13-5-3-6(10)8(9(11)12)7(4-5)14-2/h3-4,11-12H,1-2H3
Inchi Key
VRYIYLGRLZLYPA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)