Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCDD1DF wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H14FNO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-6-4-8(12)5-7-9/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)
Inchi Key
OJVWNENFSPSLRB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
