Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCDD22B

Bide Pharmatech

1-Bromo-4-(iodomethyl)benzene

Synonym(e):

1-bromo-4-(iodomethyl)benzene

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C7H6Br1I1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.93
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDD22B wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C7H6BrI/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H,5H2

Inchi Key

UEWQIQAATQLBJT-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or semi-solid or liquid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen