Merck
BDPH9BCDD2BB
Bide Pharmatech
N-(2-Chloroethyl)-4-methylbenzenesulfonamide
Synonym(e):
N-(2-chloroethyl)-4-methylbenzenesulfonamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCDD2BB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H12O2N1Cl1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.72
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDD2BB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H12ClNO2S/c1-8-2-4-9(5-3-8)14(12,13)11-7-6-10/h2-5,11H,6-7H2,1H3
Inchi Key
KQWQFEKDXWRGMD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
hstatements
signalword
Danger
pictograms
Skull and crossbones
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)