Merck
BDPH9BCDD2CE
Bide Pharmatech
6-Fluoronicotinaldehyde
Synonym(e):
6-fluoronicotinaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4O1N1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.1
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDD2CE wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H4FNO/c7-6-2-1-5(4-9)3-8-6/h1-4H
Inchi Key
PZPNGWWKCSJKOS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)