Merck
BDPH9BCDD67A
Bide Pharmatech
Cyclopentanone-2-carbonitrile
Synonym(e):
2-oxocyclopentanecarbonitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCDD67A wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H7O1N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
109.13
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDD67A wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H7NO/c7-4-5-2-1-3-6(5)8/h5H,1-3H2
Inchi Key
IPMQSLPLJDKUPI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)