Merck
BDPH9BCDDA42
Bide Pharmatech
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzofuran
Synonym(e):
5-bromo-3-(trifluoromethyl)-1-benzofuran
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H4O1Br1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.03
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDDA42 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H4BrF3O/c10-5-1-2-8-6(3-5)7(4-14-8)9(11,12)13/h1-4H
Inchi Key
QIIPMJZYFOXQEX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)