Merck
BDPH9BCDDAAA
Bide Pharmatech
Ethyl 2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Synonym(e):
ethyl 2-chloro-5-pyrimidinecarboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCDDAAA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H7O2N2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.6
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDDAAA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O2/c1-2-12-6(11)5-3-9-7(8)10-4-5/h3-4H,2H2,1H3
Inchi Key
IEMKQRSOAOPKRJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)