Merck
BDPH9BCDDAC3
Bide Pharmatech
(S)-1,10-Bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)-12-hydroxy-4,5,6,7-tetrahydrodiindeno[7,1-de:1',7'-fg][1,3,2]dioxaphosphocine 12-oxide
Synonym(e):
1,10-bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)-12-hydroxy-4,5,6,7-tetrahydrodiindeno[7,1-de:1',7'-fg][1,3,2]dioxaphosphocine 12-oxide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C47H59O6P1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
750.96
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDDAC3 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C47H59O6P/c1-43(2,3)33-23-29(24-34(41(33)50-13)44(4,5)6)31-17-15-27-19-21-47-22-20-28-16-18-32(40(38(28)47)53-54(48,49)52-39(31)37(27)47)30-25-35(45(7,8)9)42(51-14)36(26-30)46(10,11)12/h15-18,23-26H,19-22H2,1-14H3,(H,48,49)
Inchi Key
HLRBLHQIKBAQLS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)