Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCDDD7B

Bide Pharmatech

Ethyl 5-bromonicotinate

Synonym(e):

ethyl 5-bromonicotinate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C8H8O2N1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.06
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDDD7B wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C8H8BrNO2/c1-2-12-8(11)6-3-7(9)5-10-4-6/h3-5H,2H2,1H3

Inchi Key

PCPIANOJERKFJI-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Country of Origin

CN

Physical Form

White to yellow or red - brown liquid or semi-solid or solid

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8°C



Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen