Fortfahren mit
BDPH9BCDDDA1
Bide Pharmatech
Methyl 4-amino-5-iodo-2-methylbenzoate
Synonym(e):
methyl 4-amino-5-iodo-2-methylbenzoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H10O2N1I1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.09
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H10INO2/c1-5-3-8(11)7(10)4-6(5)9(12)13-2/h3-4H,11H2,1-2H3
Inchi Key
UEROLPZUGANXKB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)