Merck
BDPH9BCDDDEE
Bide Pharmatech
6-Chloro-5-cyanonicotinic Acid
Synonym(e):
6-chloro-5-cyanonicotinic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCDDDEE wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H3O2N2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.57
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDDDEE wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H3ClN2O2/c8-6-4(2-9)1-5(3-10-6)7(11)12/h1,3H,(H,11,12)
Inchi Key
CLVFAWOSLIAOQG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)