Merck
BDPH9BCDDE34
Bide Pharmatech
2-(Methylamino)nicotinonitrile
Synonym(e):
2-(methylamino)nicotinonitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H7N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.15
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDDE34 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H7N3/c1-9-7-6(5-8)3-2-4-10-7/h2-4H,1H3,(H,9,10)
Inchi Key
AGZQPTBBDDQFKJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Powder or Crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)