Fortfahren mit
BDPH9BCDDE9F
Bide Pharmatech
2-(2-Chlorophenyl)cyclopentan-1-amine
Synonym(e):
2-(2-chlorophenyl)cyclopentanamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H14N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.69
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C11H14ClN/c12-10-6-2-1-4-8(10)9-5-3-7-11(9)13/h1-2,4,6,9,11H,3,5,7,13H2
Inchi Key
GNPPIVFFQGMMCI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)