Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCDDEBF

Bide Pharmatech

tert-Butyl 4-((2-methoxyethyl)amino)piperidine-1-carboxylate

Synonym(e):

tert-butyl 4-[(2-methoxyethyl)amino]-1-piperidinecarboxylate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Das Produkt BDPH9BCDDEBF wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C13H26O3N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.36
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDDEBF wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Inchi Code

1S/C13H26N2O3/c1-13(2,3)18-12(16)15-8-5-11(6-9-15)14-7-10-17-4/h11,14H,5-10H2,1-4H3

Inchi Key

JDQHOQBFYIPISR-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless to yellow liquid

Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Aufrufen Leitfaden zum Produktvergleich

hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen