Merck
BDPH9BCDDEFD
Bide Pharmatech
2-Oxoacetic acid
Synonym(e):
oxoacetic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCDDEFD wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.04
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDDEFD wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C2H2O3/c3-1-2(4)5/h1H,(H,4,5)
Inchi Key
HHLFWLYXYJOTON-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
50%2
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)