Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCDDF73 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C5H6N4O/c6-4(9-10)5-7-2-1-3-8-5/h1-4H,6H2
Inchi Key
DRFOVSKKDQYMSM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
