Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCDE092 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-2-13-9(12)8-5-3-4-7(6-10)11-8/h3-5H,2H2,1H3
Inchi Key
FYOOHRDXEPERKP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow or Pale-red Solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
