Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCDE0A2

Bide Pharmatech

2-Bromo-1-(5-chloropyridin-2-yl)ethanone

Synonym(e):

2-bromo-1-(5-chloro-2-pyridinyl)ethanone

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C7H5O1N1Cl1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.48
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDE0A2 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C7H5BrClNO/c8-3-7(11)6-2-1-5(9)4-10-6/h1-2,4H,3H2

Inchi Key

LAZQJVLXFVZZCY-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8°C



Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen