Fortfahren mit
BDPH9BCDE0EC
Bide Pharmatech
Methyl 4-amino-3-formylbenzoate
Synonym(e):
methyl 4-amino-3-formylbenzoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H9O3N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.18
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H9NO3/c1-13-9(12)6-2-3-8(10)7(4-6)5-11/h2-5H,10H2,1H3
Inchi Key
VNDSSJJSVMYZKF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 4-amino-3-formylbenzoate
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)