Merck
BDPH9BCDE2B5
Bide Pharmatech
2-Amino-6-chlorobenzoxazole
Synonym(e):
6-chloro-1,3-benzoxazol-2-amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H5O1N2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.58
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDE2B5 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H5ClN2O/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h1-3H,(H2,9,10)
Inchi Key
QDMXVLGVKMTTIT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)