Merck
BDPH9BCDE4E6
Bide Pharmatech
1-Cyclobutyl-2,2,2-trifluoroethan-1-amine hydrochloride
Synonym(e):
1-cyclobutyl-2,2,2-trifluoroethan-1-amine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H11N1Cl1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.61
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDE4E6 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H10F3N.ClH/c7-6(8,9)5(10)4-2-1-3-4;/h4-5H,1-3,10H2;1H
Inchi Key
HHUPGJBPRKSYMW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)