Merck
BDPH9BCDE6EA
Bide Pharmatech
Methyl 4-morpholinobenzoate
Synonym(e):
methyl 4-(4-morpholinyl)benzoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H15O3N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.26
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDE6EA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-15-12(14)10-2-4-11(5-3-10)13-6-8-16-9-7-13/h2-5H,6-9H2,1H3
Inchi Key
MMSNLLYQDUZFFR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)