Fortfahren mit
BDPH9BCDE72E
Bide Pharmatech
(2,5-Dibromophenyl)hydrazine
Synonym(e):
1-(2,5-dibromophenyl)hydrazine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H6N2Br2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.94
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H6Br2N2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)10-9/h1-3,10H,9H2
Inchi Key
MVYLGBZJXJXCPY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (2,5-Dibromophenyl)hydrazine
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)