Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInchi Code
1S/C30H48P2/c1-5-15-25(16-6-1)31(26-17-7-2-8-18-26)29-23-13-14-24-30(29)32(27-19-9-3-10-20-27)28-21-11-4-12-22-28/h13-14,23-28H,1-12,15-22H2
Inchi Key
DZNBZPKZOBDXEL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Bis(dicyclohexylphosphino)benzene
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
