Merck
BDPH9BCDE87F
Bide Pharmatech
4-Bromo-4''-iodo-1,1':4',1''-terphenyl
Synonym(e):
4-bromo-4''-iodo-1,1':4',1''-terphenyl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCDE87F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C18H12Br1I1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
435.1
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDE87F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C18H12BrI/c19-17-9-5-15(6-10-17)13-1-3-14(4-2-13)16-7-11-18(20)12-8-16/h1-12H
Inchi Key
CGJGBINGPKBEGO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)