Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCDEAFA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H9N3OS/c1-14-9-12-11-8(13-9)6-2-4-7(10)5-3-6/h2-5H,10H2,1H3
Inchi Key
ZGPRLHRLIIDGSF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
