Merck
BDPH9BCDEB09
Bide Pharmatech
Cuban-1-ylmethanamine hydrochloride
Synonym(e):
cuban-1-ylmethanamine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H12N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.65
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDEB09 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H11N.ClH/c10-1-9-6-3-2-4(6)8(9)5(2)7(3)9;/h2-8H,1,10H2;1H
Inchi Key
NVPRPIREAYXWHV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)