Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCDEB0C wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H12N2O/c1-8-4-2-6(9)7-3-5-8/h2-5H2,1H3,(H,7,9)
Inchi Key
FZYSZYWKHFCLSF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Off white to Yellow to Brown Solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
