Merck
BDPH9BCDEB95
Bide Pharmatech
1-Methyladamantane
Synonym(e):
1-methyladamantane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H18
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.26
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDEB95 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H18/c1-11-5-8-2-9(6-11)4-10(3-8)7-11/h8-10H,2-7H2,1H3
Inchi Key
UZUCFTVAWGRMTQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)