Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCDEBB2

Bide Pharmatech

4-Iodo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid

Synonym(e):

4-iodo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C4H3O2N2I1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.98
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDEBB2 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C4H3IN2O2/c5-2-1-6-7-3(2)4(8)9/h1H,(H,6,7)(H,8,9)

Inchi Key

KFFNKBDXYFKEDO-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen