Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCDEC02 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H8N2OS/c1-5-6(4-10)3-8-7(9-5)11-2/h3-4H,1-2H3
Inchi Key
USAOTNPPRRYVHF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
