Merck
BDPH9BCDECEA
Bide Pharmatech
3-(Methylthio)-6,7-dihydrobenzo[c]thiophen-4(5H)-one
Synonym(e):
3-(methylsulfanyl)-6,7-dihydro-2-benzothiophen-4(5H)-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H10O1S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.31
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDECEA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H10OS2/c1-11-9-8-6(5-12-9)3-2-4-7(8)10/h5H,2-4H2,1H3
Inchi Key
HXBFYPGUFUUNLO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)