Merck
BDPH9BCDECFF
Bide Pharmatech
2-Phenyl-2-(trifluoromethyl)oxirane
Synonym(e):
2-phenyl-2-(trifluoromethyl)oxirane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H7O1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.15
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDECFF wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H7F3O/c10-9(11,12)8(6-13-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Inchi Key
JCJQTSDFRCDMGF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)