Merck
BDPH9BCDEDBB
Bide Pharmatech
2-Methoxybenzene-1,4-diamine
Synonym(e):
2-methoxy-1,4-benzenediamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCDEDBB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H10O1N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.17
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDEDBB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4H,8-9H2,1H3
Inchi Key
HGUYBLVGLMAUFF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)