Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCDEDFA

Bide Pharmatech

Methyl-5,6-dimethylbenzimidazolylcobalamin

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Das Produkt BDPH9BCDEDFA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Das Produkt BDPH9BCDEDFA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Inchi Code

1S/C62H90N13O14P.CH3.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);1H3;/q;-1;+3/p-2/t31?,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57+,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1

Inchi Key

ZFLASALABLFSNM-WYVZQNDMSA-L

Shipping Temperature

Normal

Purity

99%

Storage temp.

Sealed in dry, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Red to Very Dark Red Solid

Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Aufrufen Leitfaden zum Produktvergleich

hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen