Merck
BDPH9BCDEE27
Bide Pharmatech
3-Bromo-5,7-dimethyl-1H-indazole
Synonym(e):
3-bromo-5,7-dimethyl-1H-indazole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H9N2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.09
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDEE27 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H9BrN2/c1-5-3-6(2)8-7(4-5)9(10)12-11-8/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
Inchi Key
FKEAUVOKAYEHIJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals or flocculent solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)