Merck
BDPH9BCDEEE9
Bide Pharmatech
2-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
Synonym(e):
2-(methoxycarbonyl)nicotinic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H7O4N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.15
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDEEE9 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H7NO4/c1-13-8(12)6-5(7(10)11)3-2-4-9-6/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
OSSIORZYXTUXBL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)