Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCDF018 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C13H13NO3/c1-2-8-17-11-5-3-4-9-6-7-10(13(15)16)14-12(9)11/h3-7H,2,8H2,1H3,(H,15,16)
Inchi Key
NTZJFOQOARNHNT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
