Merck
BDPH9BCDF145
Bide Pharmatech
Methyl 2-chloro-4-methoxynicotinate
Synonym(e):
methyl 2-chloro-4-methoxynicotinate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H8O3N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.61
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDF145 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H8ClNO3/c1-12-5-3-4-10-7(9)6(5)8(11)13-2/h3-4H,1-2H3
Inchi Key
GQIGLHVYCRDEFF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)