Fortfahren mit
BDPH9BCDF1D4
Bide Pharmatech
1H-Indole-2,5-dicarboxylic acid
Synonym(e):
1H-indole-2,5-dicarboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H7O4N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.17
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H7NO4/c12-9(13)5-1-2-7-6(3-5)4-8(11-7)10(14)15/h1-4,11H,(H,12,13)(H,14,15)
Inchi Key
MUABQYJAPOQWCH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1H-Indole-2,5-dicarboxylic acid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)