Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCDF2A3 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C15H11NO2/c17-15(18)12-7-6-11-8-9-16(14(11)10-12)13-4-2-1-3-5-13/h1-10H,(H,17,18)
Inchi Key
OMBAVWAXBNAZJK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
