Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCDF2B3 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C13H20BNO3/c1-9-7-8-10(11(15-9)16-6)14-17-12(2,3)13(4,5)18-14/h7-8H,1-6H3
Inchi Key
CSTSNPMFFHPFHT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
