Merck
BDPH9BCDF2D1
Bide Pharmatech
4,4,5,7-Tetramethylchroman-2-one
Synonym(e):
4,4,5,7-tetramethyl-2-chromanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H16O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.27
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDF2D1 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C13H16O2/c1-8-5-9(2)12-10(6-8)15-11(14)7-13(12,3)4/h5-6H,7H2,1-4H3
Inchi Key
SZFAEJMEHIBRMS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)