Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCDF3BA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C5H5BFNO2/c7-5-3-4(6(9)10)1-2-8-5/h1-3,9-10H
Inchi Key
WXGBZJJAGLSBPR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
