Merck
BDPH9BCDF3BB
Bide Pharmatech
4-Phenylbutanoylchloride
Synonym(e):
4-phenylbutanoyl chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCDF3BB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H11O1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.65
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDF3BB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H11ClO/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
Inchi Key
VQDQISMDUHBUFF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)