Merck
BDPH9BCDF46A
Bide Pharmatech
2-Amino-3,3-dimethylbutanenitrile hydrochloride
Synonym(e):
2-amino-3,3-dimethylbutanenitrile hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H13N2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.64
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDF46A wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H12N2.ClH/c1-6(2,3)5(8)4-7;/h5H,8H2,1-3H3;1H
Inchi Key
SZKQPFQSCMZWEG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)