Merck
BDPH9BCDF5AB
Bide Pharmatech
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-5-carbaldehyde
Synonym(e):
pyrazolo[1,5-a]pyridine-5-carbaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H6O1N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.15
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDF5AB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H6N2O/c11-6-7-2-4-10-8(5-7)1-3-9-10/h1-6H
Inchi Key
HPALNHOPSODBEP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
PALE-YELLOW SOLID
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)